Kviksølv(II)nitrat monohydrat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury(II) nitrate hydrate, Mercury dinitrate monohydrate
423941000 423945000
ACRO423941000EA 840 DKK
ACRO423941000 ACRO423945000
Kviksølv(II)nitrat monohydrat ACS
Kviksølv(II)nitrat monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Molekylvægt: 342.62 g/mol
Smeltepunkt: 77…79 °C
Massefylde: 4.3 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149736
CAS-nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN nummer: 1625
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Residue after reduction ≤0.01 %