Kviksølv(II)nitrat monohydrat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
213140500 213142500 213140010
ACRO213140500EA 465 DKK
ACRO213140500 ACRO213142500 ACRO213140010
Kviksølv(II)nitrat monohydrat 98+%
Kviksølv(II)nitrat monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Smeltepunkt: 77…79 °C
Massefylde: 4,3 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149736
CAS-nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN nummer: 1625
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Adhering crystalline powder
Titration Complexometric ≥98 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.2 %