Kobber(II)sulfat pentahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P025.1 P025.2
ROTHP025.1EA 312.75 DKK
ROTHP025.1 ROTHP025.2
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Massefylde: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682