Kobber(II)sulfat pentahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
8175.1 8175.2 8175.5
ROTH8175.1EA 0 DKK
ROTH8175.1 ROTH8175.2 ROTH8175.5
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Molekylvægt: 249.69 g/mol
Massefylde: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682