Kobber(II)sulfat pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23165.298EA 425 DKK
23165.298 23165.367 23165.460
Kobber(II)sulfat pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Massefylde: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %