Kobber(II)sulfat pentahydrat 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 413 DKK
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
Kobber(II)sulfat pentahydrat 98%, ekstra ren
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Smeltepunkt: 110 °C (dec.)
Massefylde: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm