Kobber(II)nitrat trihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
P754.1 P754.2
ROTHP754.1EA 600.41 DKK
ROTHP754.1 ROTHP754.2
Kobber(II)nitrat trihydrat
Kobber(II)nitrat trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Molekylvægt: 241.6 g/mol
Smeltepunkt: 114
Massefylde: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149671
CAS-nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN nummer: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671