Kobber(II)nitrat hemipentahydrat ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
23121.297EA 652 DKK
23121.297 23121.366
Kobber(II)nitrat hemipentahydrat ≥97%, TECHNICAL
Kobber(II)nitrat hemipentahydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Molekylvægt: 232.59 g/mol
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 2.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD02253001
CAS-nummer: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN nummer: 1477
ADR: 5.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %