Kobber(II)nitrat trihydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02753.0250
1.02753.1000
1.02753.9025
1.02753.0250EA
637
DKK
1.02753.0250
1.02753.1000
1.02753.9025
Kobber(II)nitrat trihydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kobber(II)nitrat trihydrat
Formel:
Cu(NO₃)₂·3H₂O Smeltepunkt: 114 °C Massefylde: 2,05 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149671 CAS-nummer: 10031-43-3 EINECS: 221-838-5 UN nummer: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,02671 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 2670 g/l (20 °C) |
Melting Point | 114 °C |
Molar Mass | 241.60 g/mol |
Bulk Density | 1050 kg/m3 |
Density | 2.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |