Kobber(II)chlorid dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
23089.262EA 481 DKK
23089.262 23089.364
Kobber(II)chlorid dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Kobber(II)chlorid dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Molekylvægt: 170.48 g/mol
Smeltepunkt: 100
Massefylde: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN nummer: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 96 %