Kobber(II)chlorid dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
MQ300
1.02733.0250
1.02733.1000
1.02733.0250EA
819
DKK
1.02733.0250
1.02733.1000
Kobber(II)chlorid dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Kobber(II)chlorid dihydrat
Formel:
CuCl₂·2H₂O Molekylvægt: 170.48 g/mol Smeltepunkt: 100 Massefylde: 2.54 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149674 CAS-nummer: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN nummer: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 13,02660 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C |
Molar Mass | 170.48 g/mol |
Bulk Density | 950 kg/m3 |
Density | 2.54 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |