Kobber(II)chlorid dihydrat 98%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
206345000 206340025
ACRO206345000EA 513 DKK
ACRO206345000 ACRO206340025
Kobber(II)chlorid dihydrat 98%, ren
Kobber(II)chlorid dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Massefylde: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN nummer: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %