Ammoniumjern(III)sulfat dodecahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
X885.1
X885.2
X885.3
ROTHX885.1EA
175.32
DKK
ROTHX885.1
ROTHX885.2
ROTHX885.3
Ammoniumjern(III)sulfat dodecahydrat
Ammoniumjern(III)sulfat dodecahydrat
Formel:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 39…41 °C Massefylde: 1,71 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS-nummer: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |