Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
X884.1 X884.2 X884.3
ROTHX884.1EA 167.85 DKK
ROTHX884.1 ROTHX884.2 ROTHX884.3
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8