Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

ROTHP728.2EA 438.93 DKK
ROTHP728.2 ROTHP728.1
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Molekylvægt: 392,14 g/mol
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR