Ammoniumheptamolybdat tetrahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3666.1 3666.2 3666.3
ROTH3666.1EA 0 DKK
ROTH3666.1 ROTH3666.2 ROTH3666.3
Ammoniumheptamolybdat tetrahydrat
Ammoniumheptamolybdat tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Massefylde: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167059
CAS-nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536