Tin(II)chlorid dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4977.1 4977.2
ROTH4977.1EA 0 DKK
ROTH4977.1 ROTH4977.2
Tin(II)chlorid dihydrat
Tin(II)chlorid dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Kogepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 246 °C
Massefylde: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861