Aluminiumfluorid trihydrat 97%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Aluminum fluoride trihydrate
216825000 216820025
ACRO216825000EA 540 DKK
ACRO216825000 ACRO216820025
Aluminiumfluorid trihydrat 97%, extra pure
Aluminiumfluorid trihydrat
Formel: AlF₃·3H₂O
Molekylvægt: 138.02 g/mol
Massefylde: 1.91
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149141
CAS-nummer: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
Merck Index: 12,00351
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm