Aluminiumchlorid hexahydrat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14437.0B A14437.0I A14437.30
A14437.0BEA 628 DKK
A14437.0B A14437.0I A14437.30
Aluminiumchlorid hexahydrat 99%
Aluminiumchlorid hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Massefylde: 2,398
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149134
CAS-nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337