Magnesiumsulfat heptahydrat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
39773.01 39773.02
SERA39773.01EA 0 DKK
SERA39773.01 SERA39773.02
Magnesiumsulfat heptahydrat
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 1124 °C
Massefylde: 2,66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149785
CAS-nummer: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715