Magnesiumsulfat heptahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T888.1 T888.2 T888.5
ROTHT888.1EA 160.39 DKK
ROTHT888.1 ROTHT888.2 ROTHT888.5
Magnesiumsulfat heptahydrat
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 1124 °C
Massefylde: 2,66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149785
CAS-nummer: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715