Magnesiumsulfat heptahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
P027.1 P027.2 P027.3
ROTHP027.1EA 230.47 DKK
ROTHP027.1 ROTHP027.2 ROTHP027.3
Magnesiumsulfat heptahydrat
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molekylvægt: 246.48 g/mol
Smeltepunkt: 1124
Massefylde: 2.66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149785
CAS-nummer: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715