Magnesiumsulfat heptahydrat ≥98%, purified
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
25163.364EA
995
DKK
25163.364
25163.290
25163.460
Magnesiumsulfat heptahydrat ≥98%, purified
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Smeltepunkt: 1124 °C Massefylde: 2,66 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS-nummer: 10034-99-8 Merck Index: 13,05715 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 98 % |
Insoluble matter | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |