Magnesiumsulfat heptahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
1.05886.0500EA 651 DKK
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
Magnesiumsulfat heptahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molekylvægt: 246.48 g/mol
Smeltepunkt: 1124
Massefylde: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149785
CAS-nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)