Calciumsulfat dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Plaster of Paris
P741.1 P741.2
ROTHP741.1EA 444.12 DKK
ROTHP741.1 ROTHP741.2
Calciumsulfat dihydrat
Calciumsulfat dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Molekylvægt: 172.17 g/mol
Massefylde: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711