Calciumsulfat dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Plaster of Paris
0256.1 0256.2 0256.3
ROTH0256.1EA 0 DKK
ROTH0256.1 ROTH0256.2 ROTH0256.3
Calciumsulfat dihydrat
Calciumsulfat dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Molekylvægt: 172.17 g/mol
Massefylde: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711