Calciumsulfat dihydrat, EMSURE® analysis_for, precipitated, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Plaster of Paris
MQ300
1.02161.0500 1.02161.9025
1.02161.0500EA 516 DKK
1.02161.0500 1.02161.9025
Calciumsulfat dihydrat, EMSURE® analysis_for, precipitated, Supelco®
Calciumsulfat dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Molekylvægt: 172.17 g/mol
Massefylde: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 172.17 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)