Calciumsulfat hemihydrat ≥97.0%, Purum, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12090-1KG 12090-25KG
12090-1KGEA 357 DKK
12090-1KG 12090-25KG
Calciumsulfat hemihydrat ≥97.0%, Purum, Fluka™
Calciumsulfat hemihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CaSO₄·0.5H₂O
Smeltepunkt: > 1400 °C
Massefylde: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799067
CAS-nummer: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %