Calciumsulfat hemihydrat
Leverandør: GFS CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3656.0500 3656.2500
GFSC3656.0500EA 0 DKK
GFSC3656.0500 GFSC3656.2500
Calciumsulfat hemihydrat
Calciumsulfat hemihydrat
Formel: CaSO₄·0.5H₂O
Smeltepunkt: > 1400 °C
Massefylde: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-nummer: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3