Strontiumhydroxid octahydrat 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
270230010 270230050
ACRO270230010EA 677 DKK
ACRO270230010 ACRO270230050
Strontiumhydroxid octahydrat 98%, pure
Strontiumhydroxid octahydrat
Formel: H₂O₂Sr·8H₂O
Molekylvægt: 265.76 g/mol
Smeltepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150395
CAS-nummer: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN nummer: 3262
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %