Bariumhydroxid octahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 937 DKK
1.01737.0500 1.01737.9050
Bariumhydroxid octahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Bariumhydroxid octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molekylvægt: 315.47 g/mol
Kogepunkt: 780
Smeltepunkt: 78
Massefylde: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN nummer: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,00980
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material