Magnesiumchlorid hexahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Magnesium dichloride
3532.1 3532.2 3532.3
ROTH3532.1EA 0 DKK
ROTH3532.1 ROTH3532.2 ROTH3532.3
Magnesiumchlorid hexahydrat
Magnesiumchlorid hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molekylvægt: 203.3 g/mol
Kogepunkt: 1412
Smeltepunkt: 117
Massefylde: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684