Bariumchlorid dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Barium dichloride
4453.1 4453.2 4453.3 4453.4 4453.5
ROTH4453.1EA 0 DKK
ROTH4453.1 ROTH4453.2 ROTH4453.3 ROTH4453.4 ROTH4453.5
Bariumchlorid dihydrat
Bariumchlorid dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molekylvægt: 244.27 g/mol
Kogepunkt: 1560
Smeltepunkt: 960
Massefylde: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971