Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P724.1 P724.2
ROTHP724.1EA 459.04 DKK
ROTHP724.1 ROTHP724.2
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Massefylde: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS-nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373