Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8896.1 8896.2
ROTH8896.1EA 0 DKK
ROTH8896.1 ROTH8896.2
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Massefylde: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS-nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373