Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21098.293EA 473 DKK
21098.293 21098.362
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL
Aluminiumkaliumsulfat dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Massefylde: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149143
CAS-nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
REACH: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %