Natriumsulfat decahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
X892.1 X892.2 X892.3
ROTHX892.1EA 163.46 DKK
ROTHX892.1 ROTHX892.2 ROTHX892.3
Natriumsulfat decahydrat
Natriumsulfat decahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molekylvægt: 322.2 g/mol
Kogepunkt: 1429
Smeltepunkt: 32.4
Massefylde: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149189
CAS-nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755