tri-Natriumphosphat dodecahydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0308.1000EA 237 DKK
0308.1000 0308.9025BB
tri-Natriumphosphat dodecahydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
tri-Natriumphosphat dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Smeltepunkt: ∼75 °C
Massefylde: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay min. 98 %