Filtreringskolonne med frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7121-03EA 1380 DKK
7121-03 7121-01 7121-06
Filtreringskolonne med frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Kromatografikolonner
Disse tomme SPE filtreringskolonner er pakket med dobbelte 20 µm frits. De er udviklet til brug med spe-12G og spe-24G glaskolonneprocessorer.