Natriummolybdat(VI) dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0274.1 0274.2 0274.3
ROTH0274.1EA 0 DKK
ROTH0274.1 ROTH0274.2 ROTH0274.3
Natriummolybdat(VI) dihydrat
Natriummolybdat(VI) dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Smeltepunkt: 687 °C
Massefylde: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149170
CAS-nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718