Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat ≥96%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26812.295EA 479 DKK
26812.295 26812.460
Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat ≥96%, TECHNICAL
Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Smeltepunkt: 70 °C
Massefylde: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 96 %