di-Natriumtetraborat decahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
T880.1 T880.2
ROTHT880.1EA 302.3 DKK
ROTHT880.1 ROTHT880.2
di-Natriumtetraborat decahydrat
di-Natriumtetraborat decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Kogepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75 °C
Massefylde: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149193
CAS-nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662