Tetrachloroguld(III)syre hydrat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
223620010 223620050
ACRO223620010EA 1850 DKK
ACRO223620010 ACRO223620050
Tetrachloroguld(III)syre hydrat
Tetrachloroguld(III)syre hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Smeltepunkt: 30 °C
Massefylde: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149903
CAS-nummer: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks
Gold (Au) ≥49 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in diethyl ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %