Piperazin hexahydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P7003-1KG P7003-200G
P7003-1KGEA 1200 DKK
P7003-1KG P7003-200G
Piperazin hexahydrat, Supelco®
Piperazin hexahydrat
Formel: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 44…45 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149389
CAS-nummer: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN nummer: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&vid=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&vid=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&prid=web&clid=SAPDAM