Piperazin hexahydrat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Piperazine hydrate
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 1100 DKK
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazin hexahydrat 98%
Piperazin hexahydrat
Formel: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Molekylvægt: 194.23 g/mol
Kogepunkt: 145…156 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 41…45 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149389
CAS-nummer: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN nummer: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07617
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %