p-Toluensulfonsyre monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
4796.1 4796.2
ROTH4796.1EA 0 DKK
ROTH4796.1 ROTH4796.2
p-Toluensulfonsyre monohydrat
p-Toluensulfonsyre monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Molekylvægt: 190.22 g/mol
Smeltepunkt: 102…104 °C
Massefylde: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN nummer: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671