p-Toluensulfonsyre monohydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14725.0100
8.14725.1000
8.14725.5000
8.14725.9025
8.14725.0100EA
175
DKK
8.14725.0100
8.14725.1000
8.14725.5000
8.14725.9025
p-Toluensulfonsyre monohydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
p-Toluensulfonsyre monohydrat
Formel:
C₇H₈O₃S·1H₂O Smeltepunkt: 102…104 °C Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 180 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00142137 CAS-nummer: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN nummer: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 12,09671 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 670 g/l (20 °C) |
Melting Point | 56 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 190.22 g/mol |
Bulk Density | 510 kg/m3 |
Boiling Point | 140 °C (27 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point | 180 °C |
Density | 0.5 g/cm3 |
pH | 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance) |
Ignition Point | 600 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |