p-Toluensulfonsyre monohydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 612 DKK
1.09613.0100 1.09613.0500
p-Toluensulfonsyre monohydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
p-Toluensulfonsyre monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Molekylvægt: 190.22 g/mol
Smeltepunkt: 102…104 °C
Massefylde: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN nummer: 2585
ADR: 8
Merck Index: 12,09671
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C