p-Toluensulfonsyre monohydrat 97.5%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
171780010 171780025 171785000 171780050
ACRO171780010EA 570 DKK
ACRO171780010 ACRO171780025 ACRO171785000 ACRO171780050
p-Toluensulfonsyre monohydrat 97.5%, ren
p-Toluensulfonsyre monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Smeltepunkt: 100…108 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.5 %