5-Sulfosalicylsyre dihydrat 99,0 Acidimetry zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
MQ200
8.00691.1000
8.00691.0250
8.00691.0100
8.00691.1000EA
1580
DKK
8.00691.1000
8.00691.0250
8.00691.0100
5-Sulfosalicylsyre dihydrat 99,0 Acidimetry zS, Sigma-Aldrich®
5-Sulfosalicylsyre dihydrat
Formel:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O Molekylvægt: 254.22 g/mol Smeltepunkt: 224 Massefylde: 1.695 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 150 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149540 CAS-nummer: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN nummer: 2585 ADR: 8 III Merck Index: 13,09054 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (acidimetric) | ≥ 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Identity (IR) | passes test |
Synonyms | 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate |
Chemical Formula | HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O |